Learn More
2-Brom-4'-methylpropiophenon, TRC
Artikelnummer. 30344492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30344492 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344492 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB685625250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4'-methylpropiophenone
CAS 1451-82-7
Summenformel C10 H11 Br O
Menge 250 mg
Synonym 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)-1-propanone, 4-Methylphenyl 1-Bromoethyl Ketone
InChI-Formel InChI=1S/C10H11BrO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10(12)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3
SMILES CC(Br)C(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-Name 2-Brom-1-(4-Methylphenyl)propan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 227.1
Formelmasse 225.9993