Learn More
2-Brom-4-(Trifluormethyl)anisol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11386989
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386989 25 g 25 Gramm
11366989 1 g 1 Gramm
11376989 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26838.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-10-8
Summenformel C8H6BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 255.034
MDL-Nummer MFCD03789249
InChI-Schlüssel OWUAHASLKZBQTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-methoxybenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl anisole, 2-methoxy-5-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-1-methoxy-4-trifluoromethyl-benzene, 2-bromanyl-1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-bromo-1-methoxy-4-trifluoromethyl
PubChem CID 2757033
IUPAC-Name 2-Brom-1-methoxy-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole
Brechungsindex 1.496
Menge 25 g
Formelmasse 255.04
Reinheit (%) 97%