Learn More
2-Bromo-5-(Bromomethyl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30012690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012690 500 mg 500 Milligramm
30005548 250 mg 250 Milligramm
30007183 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012690 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB680748500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101990-45-8
Summenformel C6 H5 Br2 N
Molekulargewicht (g/mol) 250.919
Synonym 6-Bromo-3-pyridylmethyl Bromide
IUPAC-Name 2-Brom-5-(Bromomethyl)Pyridin
SMILES BrCc1ccc(Br)nc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-(bromomethyl)pyridine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Br2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
Formelmasse 248.879