Learn More
2-Brom-5-chlor-1,3-dimethylbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene |
| CAS | 103724-99-8 |
| Summenformel | C8H8BrCl |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8BrCl/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CC(=CC(=C1Br)C)Cl |
| IUPAC-Name | 2-Brom-5-chlor-1,3-dimethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.51 |
| Formelmasse | 217.9498 |