Learn More
2-Brom-5-Chlor-3-Methylbenzo[b]Thiophol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069381
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10069381 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10304442 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10069381 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08172DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175203-60-8
Summenformel C9H6BrClS
Molekulargewicht (g/mol) 261.561
MDL-Nummer MFCD00126363
InChI-Schlüssel RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
PubChem CID 2735548
IUPAC-Name 2-Brom-5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen
SMILES CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 261.57
Reinheit (%) 97%