Learn More
2-Brom-5-chlor-3-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411099
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15411099
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64065.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75806-86-9 | C5H2BrClN2O2 | 237.437 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75806-86-9
Summenformel C5H2BrClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 237.437
MDL-Nummer MFCD07368982
InChI-Schlüssel VFMIDVIAQMFGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-nitro-5-chloropyridine, pyridine, 2-bromo-5-chloro-3-nitro, 2-bromo-5-chloro-3-nitro-pyridine, pubchem5951, acmc-1bggp, ksc495s5l, 2-bromo-5-chloro-3-nitro pyridine, 3-nitro-2-bromo-5-chloropyridine, 5-chloro-2-bromo-3-nitropyridine
PubChem CID 280681
IUPAC-Name 2-Brom-5-Chlor-3-Nitropyridin
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 175°C to 179°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 147540
Formelmasse 237.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest