Learn More
2-Brom-5-Fluortoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493027
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493027 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15493027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11112.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2-Brom-5-Fluortoluol wird zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet. Kann zur Produktion von 2-Brom-5-Fluorbenzoesäure eingesetzt werden. Die Reaktion erfolgt mit dem Reagenz KMnO4, dem Lösungsmittel H2O und einem anderen Erhitzungszustand.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Brom-5-fluortoluol wird zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet.Kann zur Produktion von 2-Brom-5-fluorbenzoesäure verwendet werden.Die Reaktion erfolgt zusammen mit dem Reagenz KMnO4 sowie dem Lösungsmittel H2O und unter anderen Wärmebedingungen.
Löslichkeit
Schwer mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.Behälter dicht verschlossen lassen.Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluorotoluene
CAS 452-63-1
Dichte 1.495
Siedepunkt 169°C to 170°C
Flammpunkt 70°C
Summenformel C7H6BrF
Brechungsindex 1.526
MDL-Nummer MFCD00017921
Menge 5 g
Beilstein 1859121
Synonym 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
InChI-Schlüssel RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1Br
IUPAC-Name 1-Brom-4-Fluor-2-Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 189.03
PubChem CID 96743
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-fluorotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-5-fluorotoluene