Learn More
2-Brom-5-hydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30333228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333228 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6846905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
CAS 2973-80-0
Summenformel C7 H5 Br O2
Menge 5 g
Synonym 6-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-bromobenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
IUPAC-Name 2-Brom-5-Hydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
Formelmasse 199.9473