Learn More
2-Brom-5-Hydroxypyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322229 5 g 5 Gramm
11312229 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27228.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55717-45-8 | C5H6BNO | 106.92 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the coupling reactions with halo aromatic amines and alcohols for a practical synthetic route to 2-substituted amino phenyl and hydroxyphenyl pyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und in den Kopplungsreaktionen mit halo-aromatischen Aminen und Alkoholen für einen praktischen synthetischen Weg zu 2-substituierten Aminophenyl- und Hydroxyphenylpyridinen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55717-45-8
Summenformel C5H6BNO
Molekulargewicht (g/mol) 106.92
MDL-Nummer MFCD04114184
InChI-Schlüssel ADHMWMAEKRZWPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-hydroxypyridine, 6-bromo-3-pyridinol, 6-bromo-3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 6-bromo, 5-hydroxy-2-bromopyridine, pubchem5967, zlchem 1240, 2-bromopyridine-5-ol, acmc-209lor, 3-hydroxy-6-bromopyridine
PubChem CID 2762865
IUPAC-Name 6-Promopyridin-3-ol
SMILES BC1=CC=C(O)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 133°C to 136°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 174
Reinheit (%) 95%