Learn More
2-Brom-5-iod-3-methylpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483587
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15483587 250 mg 250 Milligramm
11421710 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15483587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27035.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65550-78-9
Summenformel C6H5BrIN
Molekulargewicht (g/mol) 297.921
MDL-Nummer MFCD09037466
InChI-Schlüssel WJPSANINUBHCFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-iodo-3-picoline, pyridine, 2-bromo-5-iodo-3-methyl, 2-bromo-5-iodo-3-methyl-pyridine, pubchem5968, acmc-1b7x6, pyridine,2-bromo-5-iodo-3-methyl, 2-bromo-5-iodo-3-picoline; 2-bromo-3-methyl-5-iodopyridine
PubChem CID 10108680
IUPAC-Name 2-Brom-5-Iod-3-Methylpyridin
SMILES CC1=CC(=CN=C1Br)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-iodo-3-methylpyridine
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 297.92
Reinheit (%) 95%