Learn More
2-Brom-5-iodbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30347915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347915 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347915 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB687778500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-iodobenzoic Acid
CAS 25252-00-0
Summenformel C7H4BrIO2
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(I)ccc1Br
IUPAC-Name 2-Brom-5-Iodbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 326.91
Formelmasse 325.8439