Learn More
2-Brom-5-methoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30332481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332481 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6851105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid
CAS 22921-68-2
Summenformel C8H7BrO3
Menge 5 g
Synonym 6-Bromo-m-anisic Acid, 2-Bromo-5-(methyloxy)benzoic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Brom-5-methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 231.04
Formelmasse 229.9579