Learn More
2-Bromo-5-Methyl-1-Benzothiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10799643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10799643 1 g 1 Gramm
10536314 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10799643 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07070DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 111860-00-5
Summenformel C9H7BrS
Molekulargewicht (g/mol) 227.119
MDL-Nummer MFCD05865140
InChI-Schlüssel HZPBPLLBZYSGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene,2-bromo-5-methyl, acmc-20mexj, 2-bromanyl-5-methyl-1-benzothiophene, 2-bromo-5-methyl-1-benzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-methyl
PubChem CID 2794769
IUPAC-Name 2-Brom-5-methyl-1-benzothiophen
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methyl-1-benzothiophene
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 227.12
Reinheit (%) 97%