Learn More
2-Brom-5-Methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495707
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495707 5 g 5 Gramm
15485707 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32927.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6967-82-4 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6967-82-4
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00079722
InChI-Schlüssel ZXMISUUIYPFORW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-5-methyl benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-methyl, 4-bromo-3-carboxytoluene, pubchem2166, acmc-1b7tl, ksc357q9r, 2-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-bromo-5-methylbenzoic acid
PubChem CID 228080
IUPAC-Name 2-Brom-5-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methylbenzoic acid
Menge 5 g
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 98%