Learn More
2-Brom-5-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10748172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10748172 25 g 25 Gramm
10193201 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 347170250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3510-66-5 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3510-66-5
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.02
MDL-Nummer MFCD00209553
InChI-Schlüssel YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-picoline, 6-bromo-3-picoline, 2-bromo-5-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-methyl, 2-bromo-5-methyl pyridine, 5-methyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-methylpyridin, pubchem1185
PubChem CID 564216
IUPAC-Name 2-Brom-5-Methylpyridin
SMILES CC1=CN=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methylpyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Farbe Braun oder Weiß bis Gelb
Siedepunkt 95°C to 96°C (12.5 mmHg)
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(C5H3N)CH3
Menge 25 g
Formelmasse 172.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-methylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.