Learn More
2-Brom-5-methylpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466087 100 g 100 Gramm
11446087 5 g 5 Gramm
11456087 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25083.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3510-66-5 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3510-66-5
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.025
MDL-Nummer MFCD00209553
InChI-Schlüssel YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-picoline, 6-bromo-3-picoline, 2-bromo-5-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-methyl, 2-bromo-5-methyl pyridine, 5-methyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-methylpyridin, pubchem1185
PubChem CID 564216
IUPAC-Name 2-Brom-5-Methylpyridin
SMILES CC1=CN=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methylpyridine
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Siedepunkt 95°C to 96°C (12 mmHg)
Flammpunkt 103°C (217°F)
Menge 100 g
Beilstein 107323
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) ≥98%