Learn More
2-Brom-5-nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30330715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330715 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6881181G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
Summenformel C7H6BrNO3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
SMILES COc1cc(ccc1Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-brom-2-methoxy-4-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 232.03
Formelmasse 230.9531