Learn More
2-Brom-5-nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487658
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15487658 1 g 1 Gramm
15497658 5 g 5 Gramm
15407668 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15487658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61155.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 65902-59-2 | C3H2BrN3O2 | 191.972 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65902-59-2
Summenformel C3H2BrN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.972
MDL-Nummer MFCD09038915
InChI-Schlüssel UWRJWMLKEHRGOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-nitroimidazole, 2-bromo-4-nitro-1h-imidazole, 2-bromo-4-nitro-3h-imidazole, 2-bromo-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-4-nitro, nitrobromoimidazole, pubchem20161, acmc-20aiz1, acmc-1b2vr
PubChem CID 47754
IUPAC-Name 2-Brom-5-Nitro-1H-Imidazol
SMILES C1=C(NC(=N1)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitroimidazole
Menge 1 g
Formelmasse 191.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest