missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Brom-5-nitrothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11427716
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11427716

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14701.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3034-48-8 | C3HBrN2O2S | 209.02 g/mol

2-Bromo-5-nitrothiazole is used as a building block. It is used as an intermediate to produce other chemicals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Bromo-5-nitrothiazol wird als Baustein verwendet. Es wird als Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien eingesetzt.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3034-48-8
Summenformel C3HBrN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 209.02
MDL-Nummer MFCD00005317
InChI-Schlüssel ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrothiazole, thiazole, 2-bromo-5-nitro, 5-nitro-2-bromothiazole, pubchem11070, acmc-1ad6f, 2-bromo-5-nitro-thiazole, 4-27-00-00963 beilstein handbook reference, 2-bromo-5-nitrothiozole, #
PubChem CID 18211
IUPAC-Name 2-Brom-5-Nitro-1,3-Thiazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(Br)S1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitrothiazole
Schmelzpunkt 85°C to 90°C
Menge 1 g
Beilstein 4856
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 209.03
Reinheit (%) 98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt