Learn More
2-Brom-5-nitrothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
2-Bromo-5-nitrothiazole is used as a building block. It is used as an intermediate to produce other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-5-nitrothiazol wird als Baustein verwendet. Es wird als Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Bromo-5-nitrothiazol wird als Baustein verwendet. Es wird als Zwischenprodukt zur Herstellung anderer Chemikalien eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-nitrothiazole |
| Schmelzpunkt | 85°C to 90°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 4856 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 209.03 |
| Reinheit (%) | 98% |