Learn More
2-Brom-5-nitrothiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462568 25 g 25 Gramm
11442568 1 g 1 Gramm
11452568 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15866.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13195-50-1 | C4H2BrNO2S | 208.029 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13195-50-1
Summenformel C4H2BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.029
MDL-Nummer MFCD00022493
InChI-Schlüssel ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83222
IUPAC-Name 2-Brom-5-Nitrothiophen
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitrothiophene
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 235°C to 237°C
Menge 25 g
Beilstein 120955
Synonym 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Formelmasse 208.04
Reinheit (%) 97%