Learn More
2-Brom-5-nitrothiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4812756 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15284864 1 g Glasflasche -
15204874 5 g Glasflasche 5 Gramm
15294864 25 g Glasflasche -
3 options
Artikelnummer. 15284864
Marke: Thermo Scientific Acros 451150010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13195-50-1 | C4H2BrNO2S | 208.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13195-50-1
Summenformel C4H2BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.03
InChI-Schlüssel ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83222
IUPAC-Name 2-Brom-5-Nitrothiophen
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitrothiophene
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Formelmasse 208.03
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-nitrothiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.