Learn More
2-Brom-5-pyridinmethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487898
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15487898 1 g 1 Gramm
15497898 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15487898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61375.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 122306-01-8 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
2-Bromo-5-pyridinemethanol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-5-Pyridinmethanol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122306-01-8
Summenformel C6H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 188.024
MDL-Nummer MFCD04974508
InChI-Schlüssel QPPDKOIDAYZUHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyridin-3-yl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 6-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridinemethanol, 6-bromo-pyridin-3-yl methanol, 2-bromo-pyridin-5-yl-methanol, 6-bromo-3-pyridyl methanol, 2-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 6-bromo-3-pyridinyl methanol, 6-bromopyridine-3-methanol
PubChem CID 6421249
IUPAC-Name (6-Brompyridin-3-yl)methanol
SMILES C1=CC(=NC=C1CO)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-pyridinemethanol
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Menge 1 g
Formelmasse 188.02
Reinheit (%) 95%