Learn More
2-Brom-5-(Trifluormethyl)-1,3,4-Thiadiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10595270 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10381460 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595270 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC72310DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 37461-61-3
Summenformel C3BrF3N2S
Molekulargewicht (g/mol) 233.01
MDL-Nummer MFCD00015535
InChI-Schlüssel LGTVLLPQCMJOGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12874685
IUPAC-Name 2-Brom-5-(Trifluormethyl)-1,3,4-Thiadiazol
SMILES FC(F)(F)C1=NN=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazole
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 5-bromo-2-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole,2-bromo-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 2-bromanyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
Formelmasse 233.01
Reinheit (%) 97%