Learn More
2-Brom-6-(1H-pyrazol-1-yl)-pyridin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3109965
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10197762 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10738543 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10197762
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC35110CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 123640-41-5
Summenformel C8H6BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 224.061
MDL-Nummer MFCD07368535
InChI-Schlüssel LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7060529
IUPAC-Name 2-Brom-6-Pyrazol-1-ylpyridin
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)N2C=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, acmc-209apf, 6-bromo-2-pyridyl pyrazole, 2-bromo-6-1-pyrazolyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrazol-1-yl-pyridine, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1h-pyrazole
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 97%