Learn More
2-Brom-6-chlornaphthalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-chloronaphthalene |
| CAS | 870822-84-7 |
| Summenformel | C10H6BrCl |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H6BrCl/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H |
| SMILES | Clc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-6-Chlornaphthalin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 241.51 |
| Formelmasse | 239.9341 |