Learn More
2'-Bromo-6'-Fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498888 5 g 5 Gramm
15408898 250 mg 250 Milligramm
15488888 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62361.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 928715-37-1 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928715-37-1
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.037
InChI-Schlüssel ZTLLHQUYOLPVAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromo-6-fluorophenyl ethanone, 2'-bromo-6'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-6-fluorophenyl ethan-1-one, 1-2-bromo-6-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-bromo-6-fluorophenyl
PubChem CID 66570680
IUPAC-Name 1-(2-Brom-6-Fluorphenyl)ehanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Menge 5 g
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest