Learn More
2-Brom-6-fluorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418058
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418058 5 g 5 Gramm
15428058 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15418058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61498.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 79544-27-7 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79544-27-7
Summenformel C7H3BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 200.01
MDL-Nummer MFCD06797753
InChI-Schlüssel IELGUZKHALDFOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-bromobenzonitrile, 6-bromo-2-fluorobenzonitrile, 2-bromo-6-fluoro-benzonitrile, 2-cyano-3-fluoro-1-bromobenzene, benzonitrile, 2-bromo-6-fluoro, 3-bromo-2-cyanofluorobenzene, 6-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem2221, acmc-209pho
PubChem CID 2783139
IUPAC-Name 2-bromo-6-fluorobenzonitrile
SMILES FC1=C(C#N)C(Br)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest