Learn More
2-Brom-6-Methoxynaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404037 10 g 10 Gramm
11414037 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19450.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5111-65-9 | C11H9BrO | 237.096 g/mol
2-Bromo-6-methoxynaphthalene is used in the synthesis of nabumetone [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone] by Heck reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-6-methoxynaphthalin wird bei der Synthese von Nabumeton-[4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanon] durch Heck-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5111-65-9
Summenformel C11H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 237.096
MDL-Nummer MFCD00004062
InChI-Schlüssel AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
PubChem CID 78786
IUPAC-Name 2-Brom-6-Methoxynaphthalin
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Schmelzpunkt 105°C to 110°C
Siedepunkt 160°C to 164°C (3 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 2043874
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO. Insoluble in water.
Formelmasse 237.1
Reinheit (%) 98%