Learn More
2-Brom-6-methyl-5-nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30344218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344218 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344218 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6854355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
CAS 22282-96-8
Summenformel C6 H5 Br N2 O2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5BrN2O2/c1-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8-4/h2-3H,1H3
SMILES Cc1nc(Br)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 6-Brom-2-Methyl-3-Nitropyridin
Molekulargewicht (g/mol) 217.02
Formelmasse 215.9534