Learn More
2-Brom-6-methyl-5-nitropyridin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine |
| CAS | 22282-96-8 |
| Summenformel | C6 H5 Br N2 O2 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c1-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(Br)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 6-Brom-2-Methyl-3-Nitropyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.02 |
| Formelmasse | 215.9534 |