Learn More
2-Brom-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11304416 5 g 5 Gramm
11314416 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20018.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5315-25-3 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
6-Bromo-2-picoline is a halogenated pyridine derivative used is a building block in the preparation of nitrogen containing heterocyclic compounds. It may used in following synthesis 6,6?-dimethyl-2,2?-bipyridine, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine and N,N’-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromo-2-Picolin ist ein halogeniertes Pyridinderivat, das als Baustein für die Herstellung von Stickstoff mit heterozyklischen Verbindungen verwendet wird. Es kann bei der folgenden Synthese verwendet werden: 6,6′-Dimethyl-2,2′-Bipyridin, 6-Methyl-2-Pyridyl-2-Pyridyllmethanon, 2-Methyl-6-(Trimethylsilyl)-Pyridin und N,N'-bis-(6-Methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- Diaminocyclohexan (Zydiampie).
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylaceat. Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5315-25-3
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.03
MDL-Nummer MFCD00040743
InChI-Schlüssel SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-picoline, 6-bromo-2-picoline, 6-bromo-2-methylpyridine, 2-bromo-6-methyl-pyridine, 2-bromo-6-methyl pyridine, 2-brom-6-methylpyridin, pyridine, 2-bromo-6-methyl, 2-bromo-6-methy pyridine, 6-bromopicoline, 6-methyl-2-bromopyridine
PubChem CID 79205
IUPAC-Name 2-Brom-6-Methylpyridin
SMILES CC1=CC=CC(Br)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-methylpyridine
Dichte 1.512
Siedepunkt 102°C to 103°C (20 mmHg)
Flammpunkt 97°C (206°F)
Brechungsindex 1.5625
Menge 5 g
Beilstein 107322
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl aceate. Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-6-methylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-6-methylpyridine