Learn More
2-Brom-m-Xylol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404494
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11404494 10 g 10 Gramm
11369659 25 g 25 Gramm
11379659 100 g 100 Gramm
11414494 250 g 250 Gramm
11389659 500 g 500 Gramm
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11404494
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13130.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 576-22-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
2-Bromo-m-xylene has been used to prepare 2,2,4,6,6-pentamethylbiphenyl. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-m-Xylol wurde zur Herstellung von 2,2′,4,6,6′-Pentamethylbiphenyl verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in wässrigen Lösungen Sehr löslich in Ethanol, löslich in Aceton und Benzol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sollte in einem dicht verschlossenen Behälter gelagert werden. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 576-22-7
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000075
InChI-Schlüssel MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206
PubChem CID 68471
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)Br
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-m-xylene
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.384
Siedepunkt 205°C to 206°C
Menge 10 g
Brechungsindex 1.555
Beilstein 1929780
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous solution. Very soluble in ethanol,soluble in acetone and benzene.
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.