Learn More
2-Brom-m-xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533511 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10533511
Marke: Thermo Scientific Acros 152030050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 576-22-7 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-22-7
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
MDL-Nummer MFCD00000075
InChI-Schlüssel MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylbromobenzene, 2-bromo-m-xylene, 1-bromo-2,6-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl bromobenzene, m-xylene, 2-bromo, 2,6-dimethylphenyl bromide, 2-bromo-meta-xylene, 2-bromo-1,3-dimethyl-benzene, pubchem3206
PubChem CID 68471
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-m-xylene
Schmelzpunkt -10°C
CAS Min. % 97.5
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.3800g/mL
Siedepunkt 206°C
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5540 to 1.556
Prozentgehaltsbereich 98%
Relative Dichte 1.38
Strukturformel (CH3)2C6H3Br
Beilstein 05, 374
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-m-xylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.