Learn More
2-Bromo-N,N-Diethylethylaminhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061554 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10061554
Marke: Thermo Scientific Acros 426860250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1069-72-3 | C6H15Br2N | 261.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1069-72-3
Summenformel C6H15Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 261.00
MDL-Nummer MFCD00040376
InChI-Schlüssel HLMHCDKXKXBKQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diethylamino ethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylammonium bromide, 2-bromoethyl diethylamine hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanaminium bromide, 2-bromotriethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylamine hydrobromide, diethylaminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanamine hydrobromide, ethanamine, 2-bromo-n,n-diethyl-, hydrobromide
PubChem CID 70607
IUPAC-Name 2-Brom-N,N-diethylethanamin;hydrobromid
SMILES [H+].[Br-].CCN(CC)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-N, N-diethylethylamine hydrobromide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 211°C to 215°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2)2N(CH2)2Br·HBr
Menge 25 g
Formelmasse 260.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-N,N-diethylethylamine hydrobromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.