Learn More
2-Brom-p-Xylol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021848
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11466927 25 g 25 Gramm
11476927 100 g 100 Gramm
11486927 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11466927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14358.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 553-94-6 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-94-6
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
MDL-Nummer MFCD00000074
InChI-Schlüssel QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylbromobenzene, 2-bromo-p-xylene, 1-bromo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethyl, bromo-p-xylene, 2-bromo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl bromide, 2-bromo-1,4-xylene, 2,5-dimethylphenyl bromide, p-xylene, 2-bromo
PubChem CID 11121
IUPAC-Name 2-Brom-1,4-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-p-xylene
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Dichte 1.347
Siedepunkt 199°C to 201°C
Menge 25 g
Brechungsindex 1.551
Beilstein 2040350
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-p-xylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromo-p-xylene