Learn More
2‚-Bromoacetanilid, 98+%
Artikelnummer. 11324586
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11324586 5 g 5 Gramm
11334586 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11324586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20132.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-76-6
Summenformel C8H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
MDL-Nummer MFCD00099252
InChI-Schlüssel VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-bromophenyl acetamide, 2'-bromoacetanilide, o-bromoacetanilide, acetamide, n-2-bromophenyl, acetanilide, 2'-bromo, n-2-bromo-phenyl-acetamide, ortho-bromoacetanilide, 2/'-bromoacetanilide, acmc-209msx, 2-bromo-n-acetylaniline
PubChem CID 136416
IUPAC-Name N-(2-Bromphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Bromoacetanilide
Schmelzpunkt 99°C
Menge 5 g
Beilstein 2086970
Formelmasse 214.06
Reinheit (%) ≥98%