Learn More
2-Bromessigsäurephenylmethylester, TRC
Artikelnummer. 30330596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330596 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67911550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromoacetic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 5437-45-6
Summenformel C9H9BrO2
Menge 50 g
Synonym Bromoacetic Acid Benzyl Ester, 2-Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Benzyl 2-Bromoacetate, Benzyl Bromoacetate, Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Merbac 35, NSC 16114, NSC 23980, Phenylmethyl Bromoacetate
InChI-Formel InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyl-2-bromacetat
Molekulargewicht (g/mol) 229.07
Formelmasse 227.9786