Learn More
2-Bromessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30329535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329535 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30329535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6790751G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetic acid
CAS 79-08-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C2 H3 Br O2
Menge 1 g
Synonym Acetic acid, bromo- (8CI,9CI), 2-Bromoacetic acid, 2-Bromoethanoic acid, Bromoacetate ion, Bromoacetic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid, NSC 141, To NTu, α-Bromoacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
SMILES OC(=O)CBr
IUPAC-Name 2-Bromessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 138.95
Formelmasse 137.9316
Reinheit (%) >95