Learn More
2-Bromacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30343596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343596 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB679065250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoacetophenone
CAS 70-11-1
Summenformel C8H7BrO
Menge 250 g
Synonym 1-Bromo-2-phenylethan-2-one, 1-Phenyl-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-phenylethan-1-one, 2-Bromo-1-phenylethanone, 2-Bromoacetophenone, Benzoylmethyl Bromide, Bromoacetophenone, Bromomethyl Phenyl Ketone, NSC 9807, Phenacyl Bromide, Phenyl Bromomethyl Ketone, Stauffer 4644, alpha-Bromoacetophenone, beta-Bromoacetophenone, ω-Bromacetophenone, ω-Bromoacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES BrCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Brom-1 -Phenylethanon
Molekulargewicht (g/mol) 199.04
Formelmasse 197.968