Learn More
2-Bromacetylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromoacetyl bromide |
| CAS | 598-21-0 |
| Summenformel | C2 H2 Br2 O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Bromoacetyl Bromide, Monobromoacetyl Bromide, α-Bromoacetyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2 |
| SMILES | BrCC(=O)Br |
| IUPAC-Name | 2-Bromacetylbromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.84 |
| Formelmasse | 199.8472 |