Learn More
2-(Bromacetyl)thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487937
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15487937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51060.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10531-41-6
Summenformel C6H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 205.069
MDL-Nummer MFCD02677721
InChI-Schlüssel UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
IUPAC-Name 2-Brom-1-Thiophen-2-ylethanon
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromoacetyl)thiophene
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Siedepunkt 127°C to 130°C (7 mmHg)
Geruch Pungent
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 205.07
Reinheit (%) 97%