Learn More
2-(Bromacetyl)thiophen, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497937 5 g 5 Gramm
15487937 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51060.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10531-41-6 | Molecular Formula: C6H5BrOS | Molecular Weight: 205.069 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10531-41-6
Summenformel C6H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 205.069
MDL-Nummer MFCD02677721
InChI-Schlüssel UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
IUPAC-Name 2-Brom-1-Thiophen-2-ylethanon
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromoacetyl)thiophene
Schmelzpunkt 29°C to 33°C
Dichte 1.62
Siedepunkt 127°C to 130°C (7 mmHg)
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 205.07
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke