Learn More
2-Bromacrylsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488789
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15488789 25 g 25 Gramm
11324504 1 g 1 Gramm
11334504 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15488789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01194.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10443-65-9 | C3H3BrO2 | 150.96 g/mol
2-Bromoacrylic acid is used as a raw material on QSAR models to predict mutagenicity of acrylates. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromacrylsäure wird bei QSAR-Modellen als Rohstoff zur Vorhersage der Mutagenität von Acrylaten verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10443-65-9
Summenformel C3H3BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.96
MDL-Nummer MFCD00014333
InChI-Schlüssel HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacrylic acid, bromoacrylic acid, ccris 5478, .alpha.-bromoacrylic acid, 2-bromo-acrylic acid, alpha-bromo acrylic acid, 2-propenoic acid, bromo, acmc-1c0k4, 2-propenoic acid, 2-bromo
PubChem CID 82633
IUPAC-Name 2-Bromprop-2-ensäure
SMILES OC(=O)C(Br)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoacrylic acid
Schmelzpunkt 65°C to 70°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1740582
Löslichkeitsinformationen It is miscible with water.
Formelmasse 150.96
Reinheit (%) 95%