Learn More
2-Bromanthrachinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17261236 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17261236 25 g 25 Gramm
17241236 1 g 1 Gramm
17251236 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17261236 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 467790250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 572-83-8
Summenformel C14H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 287.11
InChI-Schlüssel VTSDGYDTWADUJQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Brom-9,10-Dihydroanthracen-9,10-dion
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoanthraquinone
Schmelzpunkt 208.0°C
Menge 25 g
Formelmasse 287.11