Learn More
2-Brombenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11346579 1 g 1 Gramm
11356579 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26183.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 54624-57-6 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Reactant in the synthesis of substituted benzimidazoles. 2-Bromobenzimidazole is the starting compound in the synthesis of polyhalogenobenzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant in der Synthese von substituierten Benzimidazolen. 2-Brombenzimidazol ist die Ausgangsverbindung bei der Synthese von Polyhalogenbenzimidazolen.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54624-57-6
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
MDL-Nummer MFCD00160009
InChI-Schlüssel PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776281
IUPAC-Name 2-Brom-1H-benzimidazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzimidazole
Schmelzpunkt 195°C to 201°C
Menge 1 g
Synonym 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 99%