Learn More
2-Brombenzothiazol, 99%
Artikelnummer. 15469908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469908 25 g 25 Gramm
15449908 1 g 1 Gramm
15459908 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63286.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2516-40-7 | C₇H₄BrNS | 214,08 g/mol
2-Brombenzothiazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
2-Brombenzothiazol, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Fern von starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-40-7
Summenformel C7H4BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 214.08
MDL-Nummer MFCD02681887
InChI-Schlüssel DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
PubChem CID 612040
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzothiazole
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Farbe Gelb
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 214.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
RUO– Nur für Forschungszwecke