Learn More
2-Brombenzoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromobenzoyl Chloride |
| CAS | 7154-66-7 |
| Summenformel | C7H4BrClO |
| Menge | 25 g |
| Synonym | o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC-Name | 2-Brombenzoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.46 |
| Formelmasse | 217.9134 |