Learn More
2-Brombenzylbromid, TRC
Artikelnummer. 30339998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339998 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339998 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67997525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzyl Bromide
CAS 3433-80-5
Summenformel C7H6Br2
Menge 25 g
Synonym α,o-Dibromotoluene, o-Bromobenzyl Bromide, o-(Bromomethyl)bromobenzene, 2-(Bromomethyl)bromobenzene, 1-Bromomethyl-2-bromobenzene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)benzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
SMILES BrCc1ccccc1Br
IUPAC-Name 1-Brom-2-(brommethyl)Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 249.93
Formelmasse 247.8836