Learn More
2-Brombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467357 250 g 250 Gramm
11457357 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15069.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137.02 g/mol
2-Bromobutane is utilized in the synthesis of non-nucleosides. It is used as a solvent as well as an intermediate in organic synthesis. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium. Further, it reacts with hydrocyanic acid to prepare sodium salt to get (+-)-sec-butyl cyanide. It is an important raw material used to prepare Grignard reagent by reacting with magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brombutan wird bei der Synthese von Nicht-Nukleosiden verwendet. Wird sowohl als Lösungsmittel als auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Ein wichtiger Rohstoff, der zur Herstellung des Grignard-Reagenz durch Reaktion mit Magnesium verwendet wird. Reagiert außerdem mit Blausäure, um Natriumsalz vorzubereiten, um (+-)-sec-Butylcyanid zu erhalten. Ein wichtiger Rohstoff, der zur Herstellung des Grignard-Reagenz durch Reaktion mit Magnesium verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Magnesium, Natrium, Natriumoxiden und Kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-76-2
Summenformel C4H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 137.02
MDL-Nummer MFCD00000156
InChI-Schlüssel UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
IUPAC-Name 2-Brombutan
SMILES CCC(C)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromobutane
Schmelzpunkt °C to 112°C
Dichte 1.260
Siedepunkt 91°C to 92°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CHBrCH2CH3
Brechungsindex 1.4369
Menge 250 g
UN-Nummer UN2339
Beilstein 505949
Merck Index 14,1554
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 137.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit